Przejdź do
220411
Kwas chenodeoksycholowy, sól sodowa
Bile acid that has been shown to increase intracellular Ca2+ in isolated rat hepatocyte couplets. Induces a permeability transition in freshly isolated rat liver mitochondria.
Synonim(y):
Chenodeoxycholic Acid, Sodium Salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H39O4 · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.55
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 2054
assay
>95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 20 mg/mL, aqueous buffer: soluble
cation traces
heavy metals: <10 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26;/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
WDFRNBJHDMUMBL-OICFXQLMSA-M
General description
Kwas żółciowy, który, jak wykazano, zwiększa wewnątrzkomórkowy poziom Ca2+ w izolowanych parach hepatocytów szczura. Indukuje przejście przepuszczalności w świeżo wyizolowanych mitochondriach wątroby szczura.
Other Notes
Rolo, A.P., et al. 2001. Biosci. Rep.21, 73.
Thibault, N., and Ballet, F. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 289.
Roda, A., et al. 1990. J. Lipid Res.31, 1433.
Spivak, W., et al. 1988. Biochem. J.252, 275.
Hisadome, T., et al. 1980. Gastroenterol. Jpn.15, 257.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Działa szkodliwie i rakotwórczo / teratogennie (E)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
360512580549676380
assay
>95% (TLC)
assay
100.1% dry basis (titration)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: 20 mg/mL, aqueous buffer: soluble
solubility
water: 200 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
220411-5GM04055977201093
220411-100GM04055977201079