Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 438,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2370,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Assay:
≥98%
Form:
powder
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
3-sn-Phosphatidic acid sodium salt from egg yolk lecithin, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OC[C@@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
InChI key
GEKBIENFFVFKRG-HWYNEVGZSA-L
General description
Phosphatidic acid is obtained from phosphatidylcholine with the help of phospholipase D.
Application
3-sn-Phosphatidic acid sodium salt from egg yolk lecithin
- in the reaction mixture for CDS (cytidine triphosphate:phosphatidate cytidyltransferase) assay and reference lipid for thin layer chromatography (TLC)
- as a standard to compare the generated radiolabeled phosphatidic acid (PA)[1]
- to examine its effects on At-Rac2–associated kinase activity
Biochem/physiol Actions
Phosphatidic acid might serve as a modulator of phagocyte respiratory burst. It also acts as a precursor of diacylglycerol, phosphatidic acid and lysophosphatidic acid.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases, Phosphoinositide Kinases and Phosphoprotein Phosphatases (Serine/Threonine) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Prepared from L-α-phosphatidylcholine by hydrolysis with cabbage phospholipase D.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% | assay ≥99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥95% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?