Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
510,00 zł
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
Quality Level
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
purified by
gel-filtration chromatography
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<3% Protein (Lowry)
solubility
H2O: 5 mg/mL, faintly hazy to hazy
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- to stimulate human PBMC to secrete cytokine.[3]
- to stimulate wild type embryonic fibroblasts and mutants for the induction of phosphorylation of p56[4]
- in the measurement of tumor necrosis factor-α levels and nuclear factor-κB p65 activities after stimulation[5]
- in the stimulation of hamster lymphocytes in vitro[6]
- to induce activated dendritic morphology in murine macrophage cell line in a study[7]
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Escherichia coli (O55:B5) | biological source Escherichia coli (O111:B4) | biological source Escherichia coli (O55:B5) | biological source Escherichia coli (O55:B5) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 5 mg/mL, faintly hazy to hazy | solubility H2O: 5 mg/mL, slightly hazy | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Poznaj strukturę, funkcję i różnorodne zastosowania lipopolisacharydów. Odkryj ich rolę w bakteriach, specyficzność serologiczną i potencjał badawczy.
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L6529-1MG | 04061838446749 |