Kluczowe dokumenty
L4391
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Synonim(y):
LPS
Wybierz wielkość
461,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
461,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Escherichia coli (O111:B4)
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
linia produktu
BioXtra
Formularz
lyophilized powder
oczyszczone przez
gel-filtration chromatography
warunki przechowywania
desiccated
metody
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<1% Protein (Lowry)
rozpuszczalność
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
Zastosowanie
clinical research
life science and biopharma
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- High-purity compound suitable for a wide variety of research applications
Rekonstytucja
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Poznaj strukturę, funkcję i różnorodne zastosowania lipopolisacharydów. Odkryj ich rolę w bakteriach, specyficzność serologiczną i potencjał badawczy.
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?