Przejdź do
L6150
Lysine Oxidase from Trichoderma viride
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
Synonim(y):
L-Lysine:oxygen oxidoreductase (deaminating)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥20 units/mg protein
Biological source:
fungus (Trichoderma viride)
2740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
fungus (Trichoderma viride)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥20 units/mg protein
mol wt
112 kDa
composition
Protein, 5-20%
storage temp.
2-8°C
General description
Lysine Oxidase from Trichoderma viride is a homodimeric flavoenzyme corresponding to molecular mass of 112 kDa. It is stable at 65°C and is highly specific for L-lysine substrate. It comprises FAD-binding, substrate binding and a helical domain with distinct active site funnel.
Application
Lysine Oxidase from Trichoderma viride has been used in the preparation of luminescent biochip preparation.
Biochem/physiol Actions
Lysine Oxidase from Trichoderma viride catalyzes the formation of α-keto- ε-aminocaproate by the oxidative deamination of L-lysine. It displays anti-tumor functionality in cancer leukaemic cells. It is a tumor suppressor for squamous cell, fibroblast, ovarian and gastric tumors. Lysine oxidase also plays key role in connective tissue structural integrity and embryo development.
Physical form
Contains phosphate buffer salts and stabilizer
Other Notes
One unit will catalyze the formation of 1 μmole of 6-amino-2-oxohexanoic acid from L-lysine per min at 37°C at pH 8.0.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L5135X3876A9378
specific activity
≥20 units/mg protein
specific activity
≥60 units/mg protein
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
≥4.0 units/mg protein
biological source
fungus (Trichoderma viride)
biological source
-
biological source
fungus (Trichoderma viride)
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
112 kDa
mol wt
245 kDa
mol wt
22 kDa
mol wt
~130 kDa
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L6150-25UN04061833958650