Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4510,00 zł 3833,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1610,00 zł
biological source
fungus (Trichoderma viride)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥100 units/mg protein
mol wt
22 kDa
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
foreign activity
β-glucosidase and β-xylosidase ≤0.1%, cellulase <0.2%
greener alternative category
, Enabling
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity ≥1 unit/mg solid | specific activity 30-60 units/mg protein (biuret) | specific activity 0.3-3.0 unit/mg solid (using a β-galactose dehydrogenase system and locust bean gum as substrate) |
| biological source fungus (Trichoderma viride) | biological source - | biological source - | biological source - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 22 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylanase from Trichoderma viride
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?