Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 334,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 842,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.65
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-739-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4711993
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
DL-Lysine monohydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
267 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-Lysine monohydrochloride is a racemic mixture of the D- and L- enantiomers of lysine. DL-Lysine may be used to construct polylysine polymers useful to produce lysine-based polypeptide gels and films.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 98.5-101.0% |
| color white to off-white | color white to faint yellow | color white to off-white | color white |
| mp 267 °C (dec.) (lit.) | mp 200-206 °C (lit.) | mp 263 °C (dec.) (lit.) | mp 263 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| solubility H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility H2O: 100 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L6001-25G | 04061833958544 |
| L6001-1KG | 04061833958537 |
| L6001-100G | 04061833958520 |