Przejdź do
L5626
L-Lysine monohydrochloride
≥98% (HPLC), suitable for immunohistochemistry
Synonim(y):
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
926,50 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.65
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
211-519-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3563889
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Lysine monohydrochloride, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
color
white to off-white
mp
263 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Application
L-lysine monohydrochloride has been used:
  • as a component in pre-fixative solution for electron microscopy
  • as a component in blocking solution for immunohistochemistry(IHC)[1]
  • in the preparation of Periodate-lysine-paraformaldehyde (PLP) fixative for IHC
Biochem/physiol Actions
L-lysine is an essential amino acid in animals and humans. L-Lysine is necessary for protein synthesis in the body and proper growth. L-lysine lowers the cholesterol level by producing carnitine. L-lysine aids in calcium, zinc and iron absorption. Athletes take L-lysine as a supplement for lean mass building and for proper muscle and bone health. L-lysine competes with arginine during viral replication and reduces herpes simplex virus infection. L-lysine supplementation reduces chronic anxiety in human. Lysine reduces viscosity of serum albumin solution for injections.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L8662629291.05701
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
98.5-101.0%
assay
≥99.5% (AT)
assay
98.5-101.0% (alkalimetric)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
color
white to off-white
color
white
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Lysine monohydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?