Przejdź do
L5751
L-Lysine dihydrochloride
≥98% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.11
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
211-518-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4539715
Aby zapytać o ten produkt L5751, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Lysine dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to faint yellow
mp
200-206 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI key
JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Lysine is an essential proteinogenic α amino acid used in a wide range of applications including as a supplement in cell culture media; a substrate of enzymes such as L-lysine oxidase (EC 1.4.3.14); a component of poly-lysine polymers; and a substrate for oxidation and glycation mechanism studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L1884L5626L6001
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
-
color
white to faint yellow
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
200-206 °C (lit.)
mp
-
mp
263 °C (dec.) (lit.)
mp
267 °C (dec.) (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)