Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 584,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
584,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
potency
<8 μg/mL agglutination activity
composition
Protein, ≥80% biuret
impurities
salt, essentially free
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities salt, essentially free | impurities - | impurities - | impurities salt, essentially free |
| potency <8 μg/mL agglutination activity | potency <50 μg/mL agglutination activity | potency <5 μg/mL agglutination activity | potency <20 μg/mL agglutination activity |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| composition Protein, ≥80% biuret | composition Protein, ~85% E1%/280 | composition Protein, ~10% Lowry | composition Protein, 100% biuret |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Ulex europaeus (gorse, furze)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?