Przejdź do
L9640
Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
lyophilized powder
Synonim(y):
WGA, Wheat germ agglutinin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
916,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4520,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
potency
<20 μg/mL agglutination activity
composition
Protein, 100% biuret
impurities
salt, essentially free
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
WGA is not blood group specific but has an affinity for N-acetyl-β-D-glucosaminyl residues and N-acetyl-β-D-glucosamine oligomers. WGA contains no protein-bound carbohydrate.
Preparation Note
Conjugates are prepared from affinity purified lectin.
Analysis Note
Agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, of a 1 mg/ml solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes after 1 hour incubation at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L3892L1394L5142
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
saline suspension
form
lyophilized powder
impurities
salt, essentially free
impurities
-
impurities
-
impurities
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
potency
<20 μg/mL agglutination activity
potency
<40 μg/mL agglutination activity
potency
-
potency
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Protein, 100% biuret
composition
Protein, ~90% modified Warburg-Christian
composition
-
composition
Protein, ≥80% E1%/280
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)