Przejdź do
L9006
Lectin from Ulex europaeus (gorse, furze)
FITC conjugate, lyophilized powder
Synonim(y):
Ulex europaeus agglutinin, UEA-I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
966,00 zł
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
FITC conjugate
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
<5 μg/mL agglutination activity
composition
Protein, ~10% Lowry
extent of labeling
2-5 mol FITC per mol protein
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Ulex europaeus agglutinin has anti-H blood group specificity. There are two types of lectin: UEA I has an affinity for L-fucose and UEA II has an affinity for N,N′-diacetylchitobiose. The mol. wt. of UEA I was initially found to be 170,000 daltons. Later reports indicate that UEA I may form aggregates at neutral and basic pH and that the correct mol. wt. is 68,000 daltons.
Packaging
Package size based on protein content.
Physical form
Contains potassium phosphate buffer salts and NaCl
Analysis Note
Agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, of a 1 mg/ml solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human blood group O erythrocytes after 1 hour incubation at 25 °C.
Other Notes
Conjugates are prepared from affinity purified lectin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L8262L8146L7381
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
conjugate
FITC conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
FITC conjugate
potency
<5 μg/mL agglutination activity
potency
<50 μg/mL agglutination activity
potency
<40 μg/mL agglutination activity
potency
-
composition
Protein, ~10% Lowry
composition
Protein, ~85% E1%/280
composition
Protein, ~80% Lowry
composition
Protein, ~10% Lowry
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)