Przejdź do
96629
H-Lys(Boc)-OMe hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Nε-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3OCONH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.79
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5173577
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
InChI key
NANRHOPPXCBHGI-FVGYRXGTSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9684096885B1758
description
≥98.0% (TLC)
description
≥99.0% (NT)
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)