Przejdź do
L5000
N-Lauroylsarcosine, neat
≥95%
Synonim(y):
N-Dodecanoyl-N-methylglycine, Sarkosyl L
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
181,00 zł
135,75 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.40
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
202-608-3
MDL number:
135,75 zł
Cena katalogowa181,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
assay
≥95%
mol wt
average mol wt 600
aggregation number
2
CMC
14.6
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Lauroylsarcosine is an anionic surfactant with an ability to denature proteins. Due to its microbicidal property, N-lauroylsarcosine is being considered as a potent anti-microbicide in topical formulations, especially against sexually transmitted diseases (STDs).[1][2]
Physical form
May be liquid at room temperature
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
617456173961743
assay
≥95%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (HPLC)
aggregation number
2
aggregation number
2
aggregation number
-
aggregation number
2
CMC
14.6
CMC
14.6 mM (20-25°C)
CMC
-
CMC
14.6 mM (20-25°C)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
mol wt
average mol wt 600
mol wt
micellar avg mol wt 600
mol wt
271.40 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 600, average mol wt 600
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)