Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 921,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
921,00 zł
Nazwa produktu
N-Lauroylsarcosine, purum p.a., ≥98.0% (GC)
description
anionic
Quality Level
grade
purum p.a.
assay
≥98.0% (GC)
mol wt
271.40 g/mol
technique(s)
protein quantification: suitable
impurities
≤0.2% water
ign. residue
≤0.1%
mp
45-50 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤70 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
functional group
amide, carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) - | technique(s) protein expression: suitable, protein purification: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) - |
| grade purum p.a. | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95% | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities ≤0.2% water | impurities - | impurities ≤7% water | impurities DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected |
| description anionic | description anionic | description anionic | description anionic |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 61739-5G | 04061832700618 |
| 61739-25G | 04061835555338 |