Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 886,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
261,00 zł
description
anionic
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 600
aggregation number
2
technique(s)
protein expression: suitable, protein purification: suitable, protein quantification: suitable
impurities
≤7% water
CMC
14.6 mM (20-25°C)
solubility
H2O: very soluble 293 g/L at 20 °C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description BioXtra, ≥97% (TLC) | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (HPLC) | description ≥94% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥94% |
| technique(s) protein purification: suitable, protein expression: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) oligo synthesis: suitable |
| aggregation number 2 | aggregation number 2 | aggregation number 2 | aggregation number 2 |
| impurities ≤7% water | impurities ≤0.1% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities proteases, none detected, DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, RNases, none detected | impurities - |
| solubility H2O: very soluble 293 g/L at 20 °C | solubility H2O: 0.1 M, clear, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Lauroylsarcosine sodium salt
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
512.6 °F - closed cup
flash_point_c
267 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?