Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Bacillus subtilis
Quality Segment
form
lyophilized powder
lipid type
polymerizable lipids
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Lipoteichoic acid (LTA) is a complex component of cell walls of Gram-positive bacteria that are involved in a wide range of cell processes such as the stimulation of immune responses and cell signaling pathways. LTA differs between species of gram-positive bacteria. Lipoteichoic acid from Bacillus subtilis may be used to compare its structure, immunogenicity and functions versus other bacterial LTAs.
Lipoteichoic acid (LTA) is a teichoic acid attached to a lipid abundant on Gram-positive bacteria cell wall. LTA is a pathogen-associated molecular-patterns (PAMP) recognized by Toll-like receptor 2 (TLR2), This recognition leads to the activation of NF-kB.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Bacillus subtilis | biological source Streptococcus pyogenes | biological source Staphylococcus aureus | biological source Bacillus subtilis |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| lipid type polymerizable lipids | lipid type polymerizable lipids | lipid type polymerizable lipids | lipid type - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?