Przejdź do
SMB00288
Peptydoglikan z Bacillus subtilis
≤1.00 EU/mg Endotoxin
Synonim(y):
Peptidoglycan from Bacillus subtilis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Bacillus subtilis
Quality Segment
form
lyophilized powder
impurities
≤1.00 EU/mg Endotoxin
solubility
water: 9.80-10.20 mg/mL, hazy to turbid
storage temp.
−20°C
General description
Peptydoglikan jest biopolimerem, który jest głównym składnikiem ścian komórkowych bakterii Gram-dodatnich. Peptydoglikan składa się ze szkieletu węglowodanowego złożonego z naprzemiennych jednostek N-acetyloglukozaminy i kwasu N-acetylo-muraminowego i jest modyfikowany zarówno D-, jak i L-aminokwasami. Reszty kwasu N-acetylo-muraminowego są usieciowane oligopeptydami. Końcowym peptydem jest D-alanina, chociaż inne aminokwasy są obecne jako izomery D.
Application
Peptydoglikan może być stosowany do oceny aktywności enzymów litycznych (np. litykazy). Zaleca się stosowanie stężenia peptydoglikanu 0,15-3 μg/ml w wodzie lub buforze i pomiar przy długości fali 450 nm. Peptydoglikan nie jest rozpuszczalny, ale tworzy zawiesinę w wodzie. Peptydoglikan aktywuje receptor Toll-podobny 2 (TLR2), obecny w komórkach ssaków w celu stymulacji limfocytów. Może również działać jako antagonista poli-(I:C).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69554A7653I1774
description
≤1.00 EU/mg Endotoxin
description
-
description
buffered aqueous glycerol solution, ~30 units/mg protein (Lowry)
description
≥95% (HPLC)
biological source
Bacillus subtilis
biological source
-
biological source
Bacillus subtilis
biological source
Bacillus subtilis
solubility
water: 9.80-10.20 mg/mL, hazy to turbid
solubility
-
solubility
-
solubility
ethanol: soluble 9.80-10.20 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤1.00 EU/mg Endotoxin
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the production strain of this product? Like product number 69544, is this product made with B. subtilis DSM 10?
    1 answer
    1. The production and manufacturing of this product is considered proprietary.