Przejdź do
L3140
Lipoteichoic acid from Streptococcus pyogenes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Streptococcus pyogenes
Quality Segment
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
polymerizable lipids
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Lipoteichoic acid (LTA) is a complex component of cell walls of Gram-positive bacteria that are involved in a wide range of cell processes such as the stimulation of immune responses and cell signaling pathways. LTA differs between species of gram-positive bacteria. Lipoteichoic acid from Streptococcus pyogenes may be used to compare its structure, immunogenicity and functions versus other bacterial LTAs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L3265L2515L5399
functional group
phospholipid
functional group
-
functional group
phospholipid
functional group
-
biological source
Streptococcus pyogenes
biological source
Bacillus subtilis
biological source
Staphylococcus aureus
biological source
Escherichia coli (F583 Rd mutant)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L3140-5MG04061833950869
L3140-25MG04061833272312
L3140-10MG04061833272305
Questions
  1. Hi, I was wondering if the LTA from S. Pyogenes (L3140) is attached to a diacylglycerol or you use lipase during extraction? I look forward to hearing from you
    1 answer
    1. No lipase is used in the manufacturing process of Product L3140. So the molecule is intact, as shown in the structure at the top of this product detail page.