Przejdź do
L5399
Lipid A, diphosphoryl from Escherichia coli F583 (Rd mutant)
Synonim(y):
Diphosphoryl Lipid A from E.Coli.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
891,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3660,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
891,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Escherichia coli (F583 Rd mutant)
Quality Segment
form
lyophilized powder
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(=O)OC1C(NC(=O)CC(CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC)C(OCC2OC(OP(O)(O)=O)C(NC(=O)CC(O)CCCCCCCCCCC)C(OC(=O)CC(O)CCCCCCCCCCC)C2O)OC(CO)C1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C94H178N2O25P2/c1-7-13-19-25-31-37-38-44-50-56-62-68-84(103)115-78(66-60-54-48-42-35-29-23-17-11-5)72-86(105)119-92-88(96-82(101)71-77(65-59-53-47-41-34-28-22-16-10-4)114-83(102)67-61-55-49-43-36-30-24-18-12-6)93(116-79(73-97)90(92)120-122(107,108)109)113-74-80-89(106)91(118-85(104)70-76(99)64-58-52-46-40-33-27-21-15-9-3)87(94(117-80)121-123(110,111)112)95-81(100)69-75(98)63-57-51-45-39-32-26-20-14-8-2/h75-80,87-94,97-99,106H,7-74H2,1-6H3,(H,95,100)(H,96,101)(H2,107,108,109)(H2,110,111,112)
InChI key
GZQKNULLWNGMCW-UHFFFAOYSA-N
General description
Lipid A is the fundamental structure of lipopolysaccharides (LPS), present in bacteria.
Application
Lipid A, diphosphoryl from Escherichia coli F583 (Rd mutant) has been used:
  • to study the effect of various lipid A molecules on lung pericyte proliferation in vitro
  • to test on THP-1 and J774A.1 cells for neopterin and nitrite formation respectively
  • as lipopolysaccharides (LPS) derivatives in binding experiments
  • to stimulate the spleen cells and as a mitogen stimulation for toll like receptor 4 (TLR4)
Biochem/physiol Actions
Lipid A is mainly essential for the robust immunostimulatory activities of lipopolysaccharides (LPS) in human. Lipid A is the hydrophobic domain of LPS helps in anchoring LPS to the plasma membrane of bacteria. It is immunologically active and an important constituent of LPS recognised by immune system.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L6638L2880L3023
description
-
description
lyophilized powder
description
purified by phenol extraction
description
Detoxified
biological source
Escherichia coli (F583 Rd mutant)
biological source
Escherichia coli (F583 Rd mutant)
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)