Przejdź do
L2775
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 125 ‑ 500 mL
Synonim(y):
183070005, F18307-0005, flask holder, flask support, plastic coated flask holder, supporting ring
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
219,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41100000
Material:
lead (Vikem vinyl coated)
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
lead (Vikem vinyl coated)
sterility
non-sterile
feature
fits flask 125 ‑ 500 mL
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Bel-Art F18307-0005
inside diam.
1.7 in. (43 mm)
weight
227 g
General description
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
Features and Benefits
  • Red in color for high visibility
  • Fits over flask and seats against shoulder
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Vikem is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2900Z157953Z157937
feature
fits flask 125 ‑ 500 mL
feature
fits flask 500 ‑ 2,000 mL
feature
fits flask 1,000 ‑ 4,000 mL
feature
fits flask 250 ‑ 1,000 mL
material
lead (Vikem vinyl coated)
material
lead (Vikem vinyl coated)
material
lead (coated)
material
lead (coated)
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Bel-Art F18307-0005
manufacturer/tradename
Bel-Art F18307-00015
manufacturer/tradename
Bel-Art F18307-0020
manufacturer/tradename
Bel-Art F18307-0010
weight
227 g
weight
681 g
weight
908 g
weight
454 g
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L2775-1EA04061832253749