Z157953
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 1,000 ‑ 4,000 mL
Wybierz wielkość
327,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
327,00 zł
Polecane produkty
Materiały
lead (coated)
sterylność
non-sterile
Właściwości
fits flask 1,000 ‑ 4,000 mL
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18307-0020
śr. wewnętrzna
71 mm (2.8 in.)
masa
908 g
Opis ogólny
- Red in color for high visibility
- Fits over flask and seats against shoulder
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)