Z157937
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 250 ‑ 1,000 mL
Wybierz wielkość
240,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
240,00 zł
Polecane produkty
Materiały
lead (coated)
sterylność
non-sterile
Właściwości
fits flask 250 ‑ 1,000 mL
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18307-0010
śr. wewn. pierścienia
51 mm
śr. zewn. pierścienia
89 mm
masa
454 g
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Red in color for high visibility
- Fits over flask and seats against shoulder
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)