Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł 1232,50 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.80
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
212-970-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3918167
1232,50 zł
Cena katalogowa1450,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O.ClH/c1-11(2)9-15(17)16(19)18-14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)10-14;/h3-8,10-11,15H,9,17H2,1-2H3,(H,18,19);1H/t15-;/m0./s1
InChI key
HTHKKWZMEVJWQF-RSAXXLAASA-N
Application
Substrate for leucine aminopeptidase determination in colorimetric and histochemical procedures.
Analysis Note
Very low free β-naphthylamine.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: insoluble | solubility ethanol: 50 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L0376-1G | 04061833945674 |
| L0376-5G | 04061833945681 |