Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 276,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 699,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2O2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.69
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
223-862-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3697262
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCCSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2S.ClH/c6-1-2-10-3-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
CVHKULVNPGAEQM-WCCKRBBISA-N
Biochem/physiol Actions
S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine (AEC) hydrochloride is used as a lysine analogue for comparative analysis with other lysine analogues. S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine is an alternative substrate useful for characterizing lysine cyclodeaminase from Streptomyces pristinaespiralis. AEC may be used as a non-antibiotic selection agent for genetically engineered soybeans expressing a lysine insensitive DHPS gene. AEC is being studied as an amino acid antibiotic.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay 98% | assay ≥99.0% (RT) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to off-white | color white | color white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?