Przejdź do
K3888
Kenpaullone
≥98%
Synonim(y):
9-Bromo-7,12-dihydro-indolo­[3,2-d]­[1]benzazepin-6(5H)-one, NSC 664704
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
623,00 zł
529,55 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.18
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
529,55 zł
Cena katalogowa623,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: 18 mg/mL, clear, yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc2[nH]c-3c(CC(=O)Nc4ccccc-34)c2c1
InChI
1S/C16H11BrN2O/c17-9-5-6-14-11(7-9)12-8-15(20)18-13-4-2-1-3-10(13)16(12)19-14/h1-7,19H,8H2,(H,18,20)
InChI key
QQUXFYAWXPMDOE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDC2(983)
mouse ... Gsk3b(56637)
rat ... Gsk3b(84027)
Application
Kenpaullone has been used:
  • as a glycogen synthase kinase 3 (GSK3)/ cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor to study its effects on human neural progenitor cell lines[1]
  • as an inhibitor of Krupple-like factor 4 (KLF4) in Gs-coupled designer GPCR (Gs DREADD= GsD) Agouti-related peptide (GsD-AgRP) mice[2]
  • as a GSK3/CDK inhibitor to study its effects on the sea urchin embryo development[3]
Biochem/physiol Actions
Kenpaullone is also an inhibitor of glycogen synthase kinase 3β (GSK3β).[4] It also inhibits cyclin-dependent kinase 1 (CDK1/cyclin B), CDK2/cyclin A, CDK2/cyclin E, and CDK5/p25, majorly by competitive inhibition of adenosine triphosphate (ATP) binding.[5]
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs and GSK-3 pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Store under argon
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
422000SML2812SML1310
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 18 mg/mL, clear, yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
yellow
color
yellow-brown
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kenpaullone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
K3888-1MG04061826675571
K3888-5MG04061833066126