Przejdź do
SML2812
AN1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Bromo-3-[(3-bromo-4,5-dihydroxyphenyl)methylene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, mHTT-LC3 linker AN1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
347,65 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9Br2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
347,65 zł
Cena katalogowa409,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c(c(cc(c1)C=C2c3c(ccc(c3)Br)NC2=O)O)O
InChI
1S/C15H9Br2NO3/c16-8-1-2-12-9(6-8)10(15(21)18-12)3-7-4-11(17)14(20)13(19)5-7/h1-6,19-20H,(H,18,21)
InChI key
GPKLWRHHVIBYEO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AN1 is a brain blood barrier penetrant agent that tether LC3 and mHTT and targets mHTT for autophagosome degradation. AN1 significantly lower mHTT in cortices of HD mice, in cells from patients with Huntington′s disease, and neurons derived from induced pluripotent stem cells. AN1 does not lower wtHTT in fibroblasts from healthy human donors. It appears that AN1 interact with the polyQ stretch.
brain blood barrier penetrant agent that tether LC3 and mHTT and targets mHTT for autophagosome degradation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0450L2545SML0531
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white
color
, dark red to purple
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)