Merck
SML1310
Sigma-Aldrich
NSC756093
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4,9-Dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-6-methoxy-9-phenyl-furo[3,4-b]quinolin-1(3H)-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-6-methoxy-9-phenyl-4,9-dihydrofuro[3,4-b]quinolin-1(3H)-one
Wybierz wielkość
5 MG
457,00 zł
25 MG
1560,00 zł
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
457,00 zł
25 MG
1560,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCN1C2=C(C(OC2)=O)C(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=C(OC)C=C4
InChI
1S/C20H19NO4/c1-24-14-7-8-15-16(11-14)21(9-10-22)17-12-25-20(23)19(17)18(15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,18,22H,9-10,12H2,1H3
Klucz InChI
SMEJQLRLHKWIFV-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
NSC756093, analog podofilotoksyny, jest silnym i specyficznym inhibitorem interakcji GBP1:PIM1, który hamuje proliferację komórek nowotworowych opornych na paklitaksel. Najwyraźniej NSC756093 stabilizuje konformację GBP1 nieodpowiednią do wiązania się z PIM1.
NSC756093, analog podofilotoksyny, jest silnym i specyficznym inhibitorem interakcji GBP1:PIM1.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Zhao et al.
Frontiers in oncology, 9, 1494-1494 (2020-01-31)
The Guanylate binding proteins (GBPs) are a family of large GTPases and the most studied GBP family member is the guanylate binding protein 1 (GBP1). Earlier studies revealed that GBP1 expression was inflammatory cytokines-inducible, and most of the studies focused