Przejdź do
K3750
L-Kynurenine sulfate salt
≥98% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
β-Anthraniloyl-L-alanine, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
1995,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8670,00 zł
6502,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12N2O3 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.29
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Kynurenine sulfate salt, crystalline
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3.H2O4S/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15;1-5(2,3)4/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15);(H2,1,2,3,4)/t8-;/m0./s1
InChI key
KAXRWMOLNJZCEW-QRPNPIFTSA-N
Application
L-Kynurenine sulfate salt has been used as a substrate to study the enzyme activity of kynurenine aminotransferase. It has also been used in the synthesis of Kyn adducts of certain amino acids .
Biochem/physiol Actions
L-Kynurenine (L-Kyn) is a precursor of kynurenic acid which is the only recognized endogenous excitatory amino acid receptor antagonist in the central nervous system. L-Kyn is known to be a pigment generating component in animals. In mammals, it modulates the transmission of glutamate neurotransmitter. It is also considered to be a sex-attracting pheromone in vertebrates.
Key intermediate in the breakdown pathway of tryptophan.
L-Kynurenine is a key intermediate in the breakdown of L-tryptophan and the formation of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) via the kynurenine pathway. L-kynurenine is involved in a variety of neurological processes and diseases. L-kynurenine is a substrate for kynureninase/kynurenine hydrolase; kynurenine 3-monooxygenase and kynurenine-oxoglutarate transaminase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K8625D0754S7129
form
crystalline
form
powder
form
crystalline
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
light yellow
color
-
color
white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is it possible to get this in a smaller size (50-100 mg) as a demo? I would like to test that this is soluble for our project's application (ideally more soluble in aqueous solutions the L-kyn)?
    1 answer
    1. 500MG is the smallest available package size for the product. Its quality specifications include a test for solubility in water at 1% (10 mg/ml).
      K8625 L-Kynurenine (free acid vs Sulfate salt) is sold in 25MG and 100MG package sizes, but its solubility in water is limited; it is best dissolved in 0.5M Hydrochloric acid.