Przejdź do
K1388
KT5823
≥85% (HPLC), lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
899,00 zł
764,15 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H25N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.53
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Quality level:
764,15 zł
Cena katalogowa899,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
KT 5823, ≥85% (HPLC), lyophilized powder
Quality Level
assay
≥85% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
solubility
ethyl acetate: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@]1(CC2O[C@]1(C)n3c4ccccc4c5c6CN(C)C(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35)OC
InChI
1S/C29H25N3O5/c1-28-29(36-4,27(34)35-3)13-20(37-28)31-18-11-7-5-9-15(18)22-23-17(14-30(2)26(23)33)21-16-10-6-8-12-19(16)32(28)25(21)24(22)31/h5-12,20H,13-14H2,1-4H3/t20-,28+,29+/m1/s1
InChI key
QTYMDECKVKSGSM-YMUMJAELSA-N
General description
KT5823 is a protein kinase inhibitor. It inhibits guanosine monophosphate (GMP)-dependent protein kinase activity (cGK). It is a staurosporine compound, which promotes the thyroid-stimulating hormone and regulates Na+/I symporter (NIS) expression.[1]
Application
KT 5823 has been used as cyclic guanosine monophosphate (cGMP)-dependent protein kinase (PKG) inhibitor in cortical cultures, cortical neurons[2] and in mouse brain capillary endothelial cells.
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of PKG.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K3761569397260964
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethyl acetate: 5 mg/mL
solubility
methanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
color
white
color
white to faint yellow
color
white to pale yellow
color
yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junhui Sun et al.
Free radical biology & medicine, 54, 105-112 (2012-09-20)
Nitric oxide (NO) plays an important role in acute ischemic preconditioning (IPC). In addition to activating soluble guanylyl cyclase (sGC)/cyclic guanosine monophosphate (cGMP)/protein kinase G (PKG) signaling pathways, NO-mediated protein S-nitros(yl)ation (SNO) has been recently shown to play an essential
PIP2 depletion promotes TRPV4 channel activity in mouse brain capillary endothelial cells.
Harraz OF, et al.
eLife, 7(6), e38689-e38689 (2018)
Fei Sun et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 681421-681421 (2021-07-17)
Sensorineural hearing loss (SNHL) is a dominant public health issue affecting millions of people around the globe, which is correlated with the irreversible deterioration of the hair cells and spiral ganglion neurons (SGNs) within the cochlea. Strategies using bioactive molecules
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
K1388-100UG04061833867976