Wstecz
KT5823
Synonim(y):
KT5823
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
29
H
25
N
3
O
5
Numer CAS:
126643-37-6
Masa cząsteczkowa:
495.53
Products
Kategoria produktu
bioactive small molecules (2)
Marka
Sigma-Aldrich (2)
Kolor
Masa cząsteczkowa wzoru
Postać fizyczna
Czystość
Obszar badawczy
Poziom jakości
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
420321
KT5823,
Highly specific, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase G (K
i
= 234 nM).
Rozwiń
Wyświetl ceny
K1388
KT5823,
≥85% (HPLC), lyophilized powder