Przejdź do
260964
Inhibitor DNA-PK V
≥95% (HPLC), DNA-PK Inhibitor, solid
Synonim(y):
AMA37, Aryl Morpholine Analog37, 1-(2-hydroksy-4-morfolin-4-ylo-fenylo)-fenylo-metanon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
2520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Inhibitor DNA-PK V, The DNA-PK Inhibitor V, also referenced under CAS 404009-46-7, controls the biological activity of DNA-PK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCOCC3)c1cc(c(cc1)C(=O)c2ccccc2)O
InChI
1S/C17H17NO3/c19-16-12-14(18-8-10-21-11-9-18)6-7-15(16)17(20)13-4-2-1-3-5-13/h1-7,12,19H,8-11H2
InChI key
FALILNHGILFDLC-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny, selektywny, odwracalny i kompetycyjny względem ATP inhibitor DNA-PK (IC50 = 0,27 µM). Hamuje podjednostkę katalityczną PI 3-K p110-izozymów w wyższych stężeniach (IC50 = 32 µM, 3,7 µM, 22 µM i ~100 µM odpowiednio dla α, β, δ i γ). Tylko słabo hamuje panel kilku innych kinaz, w tym ATM, ATR, CK2, GRK2, mTOR, PI-3KC2α, PI-3KC2β, PI-3KC2γ i PI-4Kβ, nawet w stężeniach tak wysokich jak 50 µM.
Związek morfolino-benzofenonu, który działa jako silny, selektywny, odwracalny i kompetycyjny względem ATP inhibitor DNA-PK (IC50 = 270 nM). Hamuje podjednostkę katalityczną PI 3-K p110-izozymów w wyższych stężeniach (IC50 = 32 µM, 3.7 µM, 22 µM i ~ 100 µM odpowiednio dla α, β, δ i γ) i słabo hamuje panel kilku innych kinaz, w tym ATM, ATR, CK2, GRK2, mTOR, PI 3KC2αPI 3KC2β, PI 3KC2γ i PI 4Kβ, nawet w stężeniach tak wysokich jak 50 µM.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 270 nM przeciwko DNA-PK
Główny cel
DNA-PK
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Knight, Z.A., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem.12, 4749.
Willmore, E., et al. 2004. Blood,103, 4659.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
260960528111521234
description
The DNA-PK Inhibitor V, also referenced under CAS 404009-46-7, controls the biological activity of DNA-PK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The DNA-PK Inhibitor, also referenced under CAS 20357-25-9, controls the biological activity of DNA-PK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The PI 3-Kα Inhibitor IV, also referenced under CAS 1188890-32-5, controls the biological activity of PI 3-Kα. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor V, also referenced under CAS 347155-76-4, controls the biological activity of PDGFR Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (GC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)