Przejdź do
K1136
Ketorolac tris salt
synthetic (organic), ≥99%, COX inhibitor, crystalline
Synonim(y):
(±)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid tris salt, Toradol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
591,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13NO3 · C4H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.40
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
591,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ketorolac tris salt, ≥99%, crystalline
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystalline
solubility
H2O: soluble 15 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (stable at least one month at −20 °C.)
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
InChI key
BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Ketorolac has been used:
  • as an intraperitoneal injection in mice to study the effect of ketorolac on expression of c-Fos (a human proto-oncogene) in ARC (arcuate nucleus of the hypothalamus) POMC (proopiomelanocortin) -EGFP (enhanced green fluorescent protein) neurons[1]
  • to treat mice in order to show that this treatment does not prevent IL-1β-mediated inhibition of Agouti-related protein (AgRP) secretion from murine hypothalamic explants[2]
  • as an analgesic medication to treat rats induced with acute inflammatory joint injury by injecting carrageenan into the ankle[3]
Biochem/physiol Actions
Ketorolac is a non-steroidal agent that possesses moderate anti-inflammatory activity and is also a potent analgesic. It shows superior analgesic efficacy to that of the opioid analgesics like morphine in patients with moderate to severe postsurgical pain. It inhibits prostaglandin synthesis and platelet aggregation induced by arachidonic acid and collagen.[4] It is a dual COX-1/COX-2 inhibitor.[5]
Disclaimer
Stable at least 2 years if stored at room temperature.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR11401356665Y0000626
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
crystalline
form
-
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
K1136-5G04061832947990
K1136-1G04061833867914