Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 106,00 zł 90,10 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 463,00 zł |
Informacje o tej pozycji
90,10 zł
Cena katalogowa106,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
General description
Jack beans or Carnavalia ensiformis is a leguminous plant rich in proteins that produces mass amounts of green fodder. It is a source of feed supplement for dwarf goats.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form fine powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jack beans
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| J0250-500G | 04061833630570 |
| J0250-100G | 04061833630563 |