Przejdź do
J0125
Jack beans
fine powder
Jack beans
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Jack bean meal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥1500 units/g
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
fine powder
Quality Segment
specific activity
≥1500 units/g
Application
Jack beans has been used in the extraction of Concanavalin A (Con A) lectin.
Biochem/physiol Actions
Jack beans may be used as a "crude urease." Jack beans (Canavalia ensiformis) is a potential source of protein and local feed ingredient. It contains essential amino acids. Jack bean is also rich in phenol, isoflavones, niacin, saponins, and fibre and possesses hypocholesterolemic properties.
Other Notes
One unit will liberate 1.0 micromole of ammonia from urea per minute at pH 7.0 at 25 deg C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
617609428094281
specific activity
≥1500 units/g
specific activity
-
specific activity
~1 U/mg
specific activity
~8 U/mg
form
fine powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jack beans
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Quality product
    A great quality product that we use for NPN testing. Excellent shelf life.
    Helpful?