Przejdź do
I2512
Sodium iodoacetate
powder, ≥98%
Synonim(y):
Iodoacetic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
845,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ICH2COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.93
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
206-165-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4009322
845,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium iodoacetate, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
input
general use sample(s)
mp
208 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Application
Reagent for the modification of cysteine residues in proteins.
Reagent for the modification of cysteine residues in proteins. Used in protein sequencing (including by Sanger in sequencing bovine insulin) to prevent oxidation of -SH sidechains.
Reagent for the modification of cysteine residues in proteins. Used to induce animal osteoarthritis model system, which mimics both symptoms and histopathology of the human disease.
Biochem/physiol Actions
Used to induce osteoarthritis-like lesions and functional impairment in rats, for testing of chondroprotective agents and diagnostic imaging techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I9148O2751C4151
description
≥98%
description
BioUltra, ≥98%
description
≥98%
description
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
natural (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium iodoacetate
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
406.4 °F
flash_point_c
208 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)