The solubility of this product in phosphate buffered saline has not been experimentally confirmed. However, this compound is also soluble in water at 100 mg/mL. Similar rates are expected for PBS.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 454,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
454,00 zł
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% water
mp
208 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 335 nm in methanol at 0.1 M
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.5% (NT) | description BioUltra, ≥98% | description ≥98% | description anhydrous, BioUltra, suitable for luminescence, Molecular Biology, ≥99.0% (NT) |
| assay ≥99.5% (NT) | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility methanol: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless |
| cation traces Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg | cation traces Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.02%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005% | cation traces - | cation traces Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg |
| mp 208 °C (dec.) (lit.) | mp 208 °C (dec.) (lit.) | mp 208 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium iodoacetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
406.4 °F
flash_point_c
208 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
The solubility of product #57858 is only described in methanol. Is this product also soluble in PBS?