Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 907,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
248-383-5
MDL number:
907,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
161.8-163 °C
solubility
DMSO: 13 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN1C(=O)C(C)=Cn2nc(N)nc12
InChI
1S/C9H13N5O/c1-3-4-13-7(15)6(2)5-14-9(13)11-8(10)12-14/h5H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,12)
InChI key
UQDVRVNMIJAGRK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Phosphodiesterase IV (PDE 4) inhibitor
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 13 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white | color white to beige | color white to light brown | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Z Merican et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 10(1), 35-44 (1983-01-01)
1. Cyclic AMP and cyclic GMP levels were determined in bovine splenic nerve segments in the absence and presence of (+/-)-isoprenaline, (-)-phenylephrine, clonidine and ICI 63 197 (a phosphodiesterase inhibitor). The chosen concentrations of adrenoceptor agonists were those which are
Z Merican et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 8(1), 57-66 (1981-01-01)
1. Cyclic AMP levels have been determined in the soleus muscles of anaesthetized cats in the absence of drugs, and during depression of incomplete tetanic contractions produced by (-)-isoprenaline, ICI 63,197 (a phosphodiesterase inhibitor) or levodopa. 2. Cyclic AMP levels
M D Houslay
Cellular signalling, 2(1), 85-98 (1990-01-01)
Using experimentally derived data for the activities and kinetic constants of hepatocyte cyclic AMP phosphodiesterase isoenzymes together with the derived changes in adenylate cyclase activity, due to stimulation and subsequent desensitization by glucagon, a computer model was established to simulate
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I8283-25MG | 04061833858547 |
| I8283-5MG | 04061832898155 |