Przejdź do
SML2784
CMPD101 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-((4-Methyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methylamino)-N-(2-(trifluoromethyl)benzyl)benzamide, 3-[[[4-Methyl-5-(4-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]methyl]amino]-N-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]benzamide hydrochloride, Compound 101 hydrochloride, Cpd101 hydrochloride, Takeda101 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
564,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
1929,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21N6OF3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.92
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(CNC2=CC=CC(C(NCC3=CC=CC=C3C(F)(F)F)=O)=C2)=NN=C1C4=CC=NC=C4.Cl
InChI key
QBLGBXYDINNUFE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Active site-targeting, potent and subtype-selective G protein-coupled receptor kinase GRK2/3 inhibitor with no inhibitory potency against GRK1/5.
CMPD101 is an active site-targeting, potent and subtype-selective G protein-coupled receptor kinase GRK2 & GRK3 inhibitor (human GRK2/3 IC50 = 54/32 nM with 3 μM ATP and tubulin dimer as substrate; bovine GRK2 IC50 = 290 nM with 0.5 mM ATP and bROS as substrate; no GRK1/5 inhibition at 125 μM). CMPD101 selectively inhibits GPR39 agonist-induced β-arrestin recruitment (by 94% at 10 μM against 30 μM GPR39-C3/50 μM ZnCl2), but not cAMP pathway desensitization in cultures and prevents β-arrestin2-biased D2R ligand UNC9994(1 μg/side bilateral local injection) from blocking NMDAR antagonist PCP (6 mg/kg i.p.)-induced locomotion (60%/12% blockage without/with 0.5 μg CMPD101 co-injection) in mice in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2698S1697M4699
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)