Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C12=NN=C(C3=CC=NC=C3)N1N=CS2
InChI key
HRBYAJQMVADJHW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A selective OCRL1/INPP5F and OCRL2/INPP5B inhibitor that causes cellular PI(4,5)P2 accumulation and autophagosome-lysosome fusion defect.
YU142670 is a selective inhibitor against OCRL1/INPP5F (IC50 = 0.71 μM; substrate = PI(4,5)P2) and OCRL2/INPP5B (IC50 = 0.53 and 1.78 μM; substrate = PI3 and INPP5B/PI(4,5)P2, respectively) by targeting OCRL catalytic domain without affecting INPP5A, INPP5E, PTEN, SHP1, shrimp alkaline phosphatase, sphingomyelinase, or SYNJ1. YU142670 causes an increased PI(4,5)P2/PI4P ratio in human skin fibroblasts (by 50%; 50 μM for 1 h) and induces upregulated actin nucleation and ruffle activity at the plasma membrane without obvious cytotoxicity. Consistent with the negative regulatory role of PtdIns(4,5)P2 against the calcium channel mucolipin-1 (MCOLN1) that controls autophagosome-lysosome fusion, ehnahced autophagosome accumulation is observed in human kidney proximal tubule cells (PTCs) upon YU142670 (25 μM for 3 hr) or OCRL shRNA treatment.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to light brown | color white to beige | color white to pink | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?