Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1820,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum |
| conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 using IgG, IgA, IgM | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) indirect ELISA: 1:60,000, quantitative precipitin assay: 2.5 mg/mL |
| biological source rabbit | biological source goat | biological source goat | biological source rabbit |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I8010-2ML | 04061833858462 |