Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 531,00 zł 451,35 zł |
Informacje o tej pozycji
451,35 zł
Cena katalogowa531,00 złZaoszczędź 15%biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:60,000, quantitative precipitin assay: 2.5 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) indirect ELISA: 1:60,000, quantitative precipitin assay: 2.5 mg/mL | technique(s) indirect ELISA: 1:80,000, quantitative precipitin assay: 3.0-4.0 mg/mL | technique(s) indirect ELISA: 1:40,000, quantitative precipitin assay: 4.0 mg/mL | technique(s) indirect ELISA: 1:30,000, quantitative precipitin assay: 3.0-4.5 mg/mL |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat | biological source goat |
| antibody form whole antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Human IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?