Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 915,00 zł 777,75 zł |
Informacje o tej pozycji
777,75 zł
Cena katalogowa915,00 złZaoszczędź 15%biological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum |
| biological source goat | biological source rabbit | biological source goat | biological source goat |
| technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) indirect ELISA: 1:50,000, quantitative precipitin assay: 4.0-7.0 mg/mL | technique(s) indirect ELISA: 1:30,000, quantitative precipitin assay: 4.0 mg/mL |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I1761-2ML | 04061833848050 |