Przejdź do
I5659
Idebenone
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3520,00 zł
2992,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.44
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Idebenone, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(C(OC)=C1OC)C(CCCCCCCCCCO)=C(C)C1=O
InChI
1S/C19H30O5/c1-14-15(12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-20)17(22)19(24-3)18(23-2)16(14)21/h20H,4-13H2,1-3H3
InChI key
JGPMMRGNQUBGND-UHFFFAOYSA-N
General description
Idebenone is a short-chain benzoquinone drug.
Application
Idebenone has been used:
  • to treat mutant myocilin (mMYOC) cells for drug treatment assay
  • to validate C2C12 secondary cell screening assay
  • to treat obese mice, to test whether idebenone and CoQ10 bind directly to peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)LBDs, His-tagged PPARα, δ and γ LBDs
Biochem/physiol Actions
A short-chain Coenzyme Q analog that enhances superoxide formation, presumably by mediating electron transfer from N2 to oxygen.
Idebenone is used in the treatment of visual impairment in adolescents and adults with Leber′s hereditary optic neuropathy (LHON). It serves as an antioxidant. It helps to guard the heart muscle against oxidative stress.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9657PZ0006K4394
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.2 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Idebenone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)