Przejdź do
K4394
PKF118-310
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,6-Dimethyl-pyrimido[5,4-e]-1,2,4-triazine-5,7(1H,6H)-dione, Toxoflavin, Xanthothricin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
699,00 zł
594,15 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2800,00 zł
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
594,15 zł
Cena katalogowa699,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1N=CN=C(C1=N2)C(N(C)C2=O)=O
InChI
1S/C7H7N5O2/c1-11-6(13)4-5(10-7(11)14)12(2)9-3-8-4/h3H,1-2H3
InChI key
SLGRAIAQIAUZAQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PKF118-310 is an antagonist of the Tcf4/b-catenin signaling. The compound disrupts the Tcf4/b-catenin complex and inhibits expression of Tcf4 responsive genes. PKF118-310 inhibits expression of survivin and induces apoptosis in HCC, colon tumor and lymphocytic leukemia cell lines.
PKF118-310 is a Tcf4/b-catenin antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1142PZ0111SML1382
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)