Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 620,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3820,00 zł 3247,00 zł |
Informacje o tej pozycji
620,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
color
white
mp
152-154 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.2 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
originator
Novartis
storage temp.
room temp
SMILES string
CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
InChI key
ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP11A1(1583), CYP17A1(1586), CYP19A1(1588)
rat ... Cyp19a1(25147)
Application
- as a steroid synthesis inhibitor to study its effects on steroid synthesis in amphibian Xenopus laevis oocytes
- as an adrenostatic compound to study its effects on full form Enhanced green fluorescent protein (EGFP) andproopiomelanocortin (POMC) expression in the anterior domain of zebrafish pituitary corticotrophs
- as an inhibitor of steroidogenic enzymes to study its effects on estrogen receptor (ER) mRNA levels in mouse tumor leydig cell line
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, methanol: soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.2 mg/mL, acetonitrile: soluble | solubility 0.1 M NaOH: 0.2 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: 20 mg/mL, acetic acid: 50 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: slightly soluble 1.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >14 mg/mL, ethanol: soluble | solubility methanol: 62.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble |
| originator Novartis | originator Novartis | originator - | originator Bayer |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?