Przejdź do
I4879
L-Isoleucine β-naphthylamide
≥98% (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.34
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Isoleucine β-naphthylamide,
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-3-11(2)15(17)16(19)18-14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-11,15H,3,17H2,1-2H3,(H,18,19)/t11-,15-/m0/s1
InChI key
CEZPKIGJZWWHJT-NHYWBVRUSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T3384H6759L1635
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to faint yellow
color
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I4879-1G04061826059852