Merck
H6759
L-Histidine β-naphthylamide
≥98% (TLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.32
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
231-052-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Histidine β-naphthylamide, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to faint yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C16H16N4O/c17-15(8-14-9-18-10-19-14)16(21)20-13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)7-13/h1-7,9-10,15H,8,17H2,(H,18,19)(H,20,21)/t15-/m0/s1
InChI key
DKDILZBBFKZMRO-HNNXBMFYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Histidine β-naphthylamide is an analogue of L-histidine used to study structural roles of L-histidine in functions such as the activation of HutP protein transcription. L-Histidine β-naphthylamide may also be used to study the specificity and kinetics of various proteases and peptidases.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)