Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3110,00 zł
biological source
mouse
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
40-120 ng/mL ED50
mol wt
predicted mol wt ~14.4 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Il21(60505)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in E. coli |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Gene Information mouse ... Il21(60505) | Gene Information mouse ... Il17a(16171) | Gene Information mouse ... Il12a(16159), Il12b(16160) | Gene Information mouse ... Il13(16163) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I4032-10UG | 04061833856529 |