Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł 1878,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1878,50 zł
Cena katalogowa2210,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
16.5 kDa
packaging
pkg of 25 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Il17a(16171)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I4026-25UG | 04061833856512 |